Print…
cis-1,3-Cyclopentanedicarboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR46133-1G OR46133-5G
APOSOR46133-1GEA 30.6 EUR
APOSOR46133-1G APOSOR46133-5G
cis-1,3-Cyclopentanedicarboxylic acid
cis-1,3-Cyclopentanedicarboxylic acid
Fórmula: C₇H₁₀O₄
Ponto de Fusão: 121 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01311175
Número CAS: 876-05-1