Print…
N-Boc-4-oxo-L-proline-tert-butyl ester 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Bis(tert-butyl) (2S)-4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, (S)-Di-tert-butyl 4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, Boc-4-Oxo-Pro-OtBu
OR46132-1G OR46132-5G
APOSOR46132-1GEA 21.9 EUR
APOSOR46132-1G APOSOR46132-5G
N-Boc-4-oxo-L-proline-tert-butyl ester 97%
N-Boc-4-oxo-L-proline-tert-butyl ester
Fórmula: C₁₄H₂₃NO₅
Ponto de Fusão: 67…68 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06797013
Número CAS: 166410-05-5