Print…
4-Bromo-2-methyl-6-nitroaniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-6-nitro-o-toluidine, 2-Amino-5-bromo-3-nitrotoluene
OR4613-1G OR4613-25G
APOSOR4613-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4613-1G APOSOR4613-25G
4-Bromo-2-methyl-6-nitroaniline
4-Bromo-2-methyl-6-nitroaniline
Fórmula: C₇H₇BrN₂O₂
Ponto de Fusão: 143 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052919
Número CAS: 77811-44-0