Print…
4-Formyl-2-methoxypyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR46110-1G OR46110-5G
APOSOR46110-1GEA 46.4 EUR
APOSOR46110-1G APOSOR46110-5G
4-Formyl-2-methoxypyridine 98%
4-Formyl-2-methoxypyridine
Fórmula: C₇H₇NO₂
Ponto de Fusão: 36 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06410680
Número CAS: 72716-87-1