Print…
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 7-Azaindole-2-carboxylic acid
OR46104-1G OR46104-5G
APOSOR46104-1GEA 59.6 EUR
APOSOR46104-1G APOSOR46104-5G
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid 95+%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
Fórmula: C₈H₆N₂O₂
Peso Molecular: 162.1500 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06659752
Número CAS: 136818-50-3