Print…
4-Chloro-3-methoxyphenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-Chloro-3-methoxyphenyl)boronic acid
OR46099-1G OR46099-25G OR46099-5G
APOSOR46099-1GEA 21.9 EUR
APOSOR46099-1G APOSOR46099-25G APOSOR46099-5G
4-Chloro-3-methoxyphenylboronic acid 98%
4-Chloro-3-methoxyphenylboronic acid
Fórmula: C₇H₈BClO₃
Peso Molecular: 186.4000 g/mol
Ponto de Fusão: 232…234 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01318965
Número CAS: 89694-47-3