Print…
2,6-Dibromonaphthalene 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR46098-25G OR46098-5G
APOSOR46098-25GEA 371 EUR
APOSOR46098-25G APOSOR46098-5G
2,6-Dibromonaphthalene 99%
2,6-Dibromonaphthalene
Fórmula: C₁₀H₆Br₂
Ponto de Fusão: 158…163 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01026462
Número CAS: 13720-06-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III