Print…
2,4-Dimethyloxazole-5-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR46096-10G OR46096-5G
APOSOR46096-10GEA 139 EUR
APOSOR46096-10G APOSOR46096-5G
2,4-Dimethyloxazole-5-carboxylic acid
2,4-Dimethyloxazole-5-carboxylic acid
Fórmula: C₆H₇NO₃
Ponto de Fusão: 242 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06011090
Número CAS: 2510-37-4