Print…
Tridecanol (mixture of isomers)
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR46094-10G OR46094-1G
APOSOR46094-10GEA 0 EUR
APOSOR46094-10G APOSOR46094-1G
Tridecanol (mixture of isomers)
Tridecanol (mixture of isomers)
Fórmula: C₁₃H₂₈O
Ponto de ebulição: 155…156 °C/15mmHg
Ponto de Fusão: 29…34 °C
Densidade: 0,822 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01778419
Número CAS: 26248-42-0