Print…
5-Bromo-2,3-dimethylpyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR46088-1G OR46088-250MG
APOSOR46088-1GEA 21.9 EUR
APOSOR46088-1G APOSOR46088-250MG
5-Bromo-2,3-dimethylpyridine
5-Bromo-2,3-dimethylpyridine
Fórmula: C₇H₈BrN
Ponto de ebulição: 40 °C/0,3mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11656270
Número CAS: 27063-90-7