Print…
2-Bromo-4-iodophenol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR46077-10G OR46077-1G OR46077-5G
APOSOR46077-10GEA 416 EUR
APOSOR46077-10G APOSOR46077-1G APOSOR46077-5G
2-Bromo-4-iodophenol 97%
2-Bromo-4-iodophenol
Fórmula: C₆H₄BrIO
Ponto de Fusão: 48…51 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11870189
Número CAS: 133430-98-5