Print…
5-Methoxy-2-methylindole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR46076-25G OR46076-5G
APOSOR46076-25GEA 260 EUR
APOSOR46076-25G APOSOR46076-5G
5-Methoxy-2-methylindole 97%
5-Methoxy-2-methylindole
Fórmula: C₁₀H₁₁NO
Ponto de Fusão: 85…88 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005620
Número CAS: 1076-74-0