Print…
Methyl-3-chloro-4-cyanobenzoate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-CHLORO-4-(METHOXYCARBONYL)BENZONITRILE, Methyl 3-chloro-4-cyanobenzoate, 3-CHLORO-4-CYANO-BENZOIC ACID METHYL ESTER
OR46071-100MG OR46071-250MG OR46071-1G
APOSOR46071-100MGEA 84.4 EUR
APOSOR46071-100MG APOSOR46071-250MG APOSOR46071-1G
Methyl-3-chloro-4-cyanobenzoate 98%
Methyl-3-chloro-4-cyanobenzoate
Fórmula: C₉H₆ClNO₂
Peso Molecular: 195.602 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12756074
Número CAS: 214759-66-7