Print…
3-Bromo-5-chloroanthranilic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR46070-1G OR46070-5G OR46070-25G OR46070-10G
APOSOR46070-1GEA 37.7 EUR
APOSOR46070-1G APOSOR46070-5G APOSOR46070-25G APOSOR46070-10G
3-Bromo-5-chloroanthranilic acid 97%
3-Bromo-5-chloroanthranilic acid
Fórmula: C₇H₅BrClNO₂
Ponto de Fusão: 225…229 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04035658
Número CAS: 41198-02-1