Print…
2-Bromo-4-chlorobenzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR46060-1G OR46060-5G
APOSOR46060-1GEA 0 EUR
APOSOR46060-1G APOSOR46060-5G
2-Bromo-4-chlorobenzonitrile
2-Bromo-4-chlorobenzonitrile
Fórmula: C₇H₃BrClN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00158966
Número CAS: 57381-49-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III