Print…
6-Hydroxy-2,4,5-triaminopyrimidine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR46053-5G OR46053-25G
APOSOR46053-5GEA 132 EUR
APOSOR46053-5G APOSOR46053-25G
6-Hydroxy-2,4,5-triaminopyrimidine 95%
6-Hydroxy-2,4,5-triaminopyrimidine
Fórmula: C₄H₇N₅O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00217058
Número CAS: 1004-75-7