Print…
(R)-(+)-β-Hydroxy-γ-butyrolactone 90%, Grau técnico
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (R)-4-Hydroxydihydrofuran-2(3H)-one
OR4605-1G OR4605-5G OR4605-10G
APOSOR4605-1GEA 139 EUR
APOSOR4605-1G APOSOR4605-5G APOSOR4605-10G
(R)-(+)-β-Hydroxy-γ-butyrolactone 90%, Grau técnico
(R)-(+)-β-Hydroxy-γ-butyrolactone
Fórmula: C₄H₆O₃
Ponto de ebulição: 98…100 °C/0,3mmHg
Densidade: 1,302 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00211248
Número CAS: 58081-05-3