Print…
2,4-Dimethoxybenzylamine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-(2,4-Dimethoxyphenyl)methanamine, (2,4-Dimethoxyphenyl)methanamine
OR46045-100G OR46045-250G OR46045-25G
APOSOR46045-100GEA 123 EUR
APOSOR46045-100G APOSOR46045-250G APOSOR46045-25G
2,4-Dimethoxybenzylamine 95%
2,4-Dimethoxybenzylamine
Fórmula: C₉H₁₃NO₂
Peso Molecular: 167,21
Ponto de ebulição: 143 °C/15mmHg
Densidade: 1.113 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052393
Número CAS: 20781-20-8
UN: 2735
ADR: 8 III