Print…
3-Indolylglyoxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR46044-1G OR46044-5G
APOSOR46044-1GEA 80 EUR
APOSOR46044-1G APOSOR46044-5G
3-Indolylglyoxylic acid
3-Indolylglyoxylic acid
Fórmula: C₁₀H₇NO₃
Ponto de Fusão: 217 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005625
Número CAS: 1477-49-2
EINECS: 216-029-9