Print…
5-Bromothiazole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR46041-1G OR46041-25G OR46041-5G
APOSOR46041-1GEA 21.9 EUR
APOSOR46041-1G APOSOR46041-25G APOSOR46041-5G
5-Bromothiazole 97%
5-Bromothiazole
Fórmula: C₃H₂BrNS
Ponto de ebulição: 80…81 °C/18mmHg
Densidade: 1,835 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 76,7 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07787394
Número CAS: 3034-55-7