Print…
(R)-3-Aminotetrahydrofuran hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4604-1G OR4604-5G
APOSOR4604-1GEA 0 EUR
APOSOR4604-1G APOSOR4604-5G
(R)-3-Aminotetrahydrofuran hydrochloride
(R)-3-Aminotetrahydrofuran hydrochloride
Fórmula: C₄H₁₀ClNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08461720
Número CAS: 1072015-52-1