4-Chloropyridine-3-carboxaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
OR46034-1G
OR46034-5G
APOSOR46034-1GEA
23.2
EUR
APOSOR46034-1G
APOSOR46034-5G
4-Chloropyridine-3-carboxaldehyde 97%
4-Chloropyridine-3-carboxaldehyde
Fórmula:
C₆H₄ClNO Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD04112523 Número CAS: 114077-82-6 |