Print…
3,5-Dichloro-4-pyridinecarboxaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,5-Dichloro-4-formylpyridine, 3,5-Dichloropyridine-4-carboxaldehyde, 3,5-Dichloroisonicotinaldehyde
OR46033-1G OR46033-25G OR46033-5G
APOSOR46033-1GEA 21.9 EUR
APOSOR46033-1G APOSOR46033-25G APOSOR46033-5G
3,5-Dichloro-4-pyridinecarboxaldehyde
3,5-Dichloro-4-pyridinecarboxaldehyde
Fórmula: C₆H₃Cl₂NO
Ponto de Fusão: 75…79 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04039921
Número CAS: 136590-83-5