Print…
5-Formylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)nicotinaldehyde
OR46032-1G OR46032-5G
APOSOR46032-1GEA 98.9 EUR
APOSOR46032-1G APOSOR46032-5G
5-Formylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
5-Formylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₂H₁₆BNO₃
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD04038759
Número CAS: 848093-29-8