Print…
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4603-25G OR4603-5G OR4603-100G
APOSOR4603-25GEA 30.6 EUR
APOSOR4603-25G APOSOR4603-5G APOSOR4603-100G
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran 99%
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Fórmula: C₄H₈O₂
Ponto de ebulição: 80 °C/15mmHg
Densidade: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 79 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064327
Número CAS: 86087-23-2