Print…
Diethyl dibromomalonate
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR46029-100G OR46029-25G
APOSOR46029-100GEA 89.9 EUR
APOSOR46029-100G APOSOR46029-25G
Diethyl dibromomalonate
Diethyl dibromomalonate
Fórmula: C₇H₁₀Br₂O₄
Ponto de ebulição: 108…110 °C/4mmHg
Densidade: 1,68 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00015154
Número CAS: 631-22-1
EINECS: 211-151-9
UN: 1760
ADR: 8,III