Print…
Ethyl-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-oxoacetate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-oxoacetic acid ethyl ester, Ethyl 2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-oxoacetate, Ethyl 2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-oxoacetate
OR46025-100G OR46025-25G OR46025-5G
APOSOR46025-100GEA 91.6 EUR
APOSOR46025-100G APOSOR46025-25G APOSOR46025-5G
Ethyl-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-oxoacetate
Ethyl-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-oxoacetate
Fórmula: C₇H₉NO₄S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00010414
Número CAS: 64987-08-2