Print…
2-Methoxyphenyl benzoate 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR46021-25G OR46021-100G
APOSOR46021-25GEA 59.6 EUR
APOSOR46021-25G APOSOR46021-100G
2-Methoxyphenyl benzoate 99%
2-Methoxyphenyl benzoate
Fórmula: C₁₄H₁₂O₃
Ponto de Fusão: 57…64 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017153
Número CAS: 531-37-3
EINECS: 208-507-0