Print…
2-Nitrobenzyl chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-(Chloromethyl)-2-nitrobenzene, 2-Nitrobenzyl chloride, α-Chloro-o-nitrotoluene, alpha-Chloro-2-nitrotoluene
OR46019-5G OR46019-1G
APOSOR46019-5GEA 71.2 EUR
APOSOR46019-5G APOSOR46019-1G
2-Nitrobenzyl chloride 98%
2-Nitrobenzyl chloride
Fórmula: C₇H₆ClNO₂
Ponto de ebulição: 127…133 °C/10mmHg
Ponto de Fusão: 46…48 °C
Ponto de Inflamação: 112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007185
Número CAS: 612-23-7
EINECS: 210-300-5
UN: 3261
ADR: 8,II