Print…
1-Bromo-3-methyl-2-butene 90+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3,3-Dimethylallyl bromide, 4-Bromo-2-methyl-2-butene
OR46013-50G OR46013-250G
APOSOR46013-50GEA 219 EUR
APOSOR46013-50G APOSOR46013-250G
1-Bromo-3-methyl-2-butene 90+%
1-Bromo-3-methyl-2-butene
Fórmula: C₅H₉Br
Ponto de ebulição: 82…83 °C/150mmHg
Densidade: 1,29 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 40 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000242
Número CAS: 870-63-3
EINECS: 212-799-5
UN: 2920
ADR: 8+3,II