Print…
N-(3-Bromopropyl)phthalimide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR46012-100G OR46012-5G
APOSOR46012-100GEA 0 EUR
APOSOR46012-100G APOSOR46012-5G
N-(3-Bromopropyl)phthalimide
N-(3-Bromopropyl)phthalimide
Fórmula: C₁₁H₁₀BrNO₂
Ponto de Fusão: 72…74 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005904
Número CAS: 5460-29-7