Print…
p-Toluenesulphonyl cyanide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Methylbenzenesulphonyl cyanide, Tosyl cyanide
OR46010-1G OR46010-5G OR46010-25G
APOSOR46010-1GEA 29 EUR
APOSOR46010-1G APOSOR46010-5G APOSOR46010-25G
p-Toluenesulphonyl cyanide 97%
p-Toluenesulphonyl cyanide
Fórmula: C₈H₇NO₂S
Ponto de ebulição: 105…106 °C
Ponto de Fusão: 47…50 °C
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00009977
Número CAS: 19158-51-1
EINECS: 242-849-1
UN: 3261
ADR: 8,II