Print…
(R)-(-)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4601-5G OR4601-25G OR4601-100G
APOSOR4601-5GEA 49.3 EUR
APOSOR4601-5G APOSOR4601-25G APOSOR4601-100G
(R)-(-)-3-Hydroxytetrahydrofuran
(R)-(-)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Fórmula: C₄H₈O₂
Ponto de ebulição: 181 °C
Densidade: 1,097 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00067101
Número CAS: 86087-24-3