Print…
2-Methyl-1,3-dioxolane
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR460067-100G OR460067-500G
APOSOR460067-100GEA 242 EUR
APOSOR460067-100G APOSOR460067-500G
2-Methyl-1,3-dioxolane
2-Methyl-1,3-dioxolane
Fórmula: C₄H₈O₂
Peso Molecular: 88.11 g/mol
Ponto de ebulição: 83 °C/760mmHg
Densidade: 0.982 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: –2 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003210
Número CAS: 497-26-7
UN: 1993
ADR: 3 II