Print…
2,2-Dicloropropano
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Isopropylidene chloride, Acetone dichloride
OR460063-100G OR460063-25G OR460063-5G
APOSOR460063-100GEA 1420 EUR
APOSOR460063-100G APOSOR460063-25G APOSOR460063-5G
2,2-Dicloropropano
2,2-Dicloropropano
Fórmula: C₃H₆Cl₂
Ponto de ebulição: 68…69 °C
Ponto de Fusão: –35 °C
Densidade: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: –5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000812
Número CAS: 594-20-7
EINECS: 209-832-0
UN: 1993
ADR: 3,II