Print…
1,3,5-Triaza-7-phosphaadamantane
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: PTA
OR460058-1G OR460058-5G
APOSOR460058-1GEA 87 EUR
APOSOR460058-1G APOSOR460058-5G
1,3,5-Triaza-7-phosphaadamantane
1,3,5-Triaza-7-phosphaadamantane
Fórmula: C₆H₁₂N₃P
Ponto de Fusão: 244…250 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00154905
Número CAS: 53597-69-6