Print…
3-Iodobenzoyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR460051-25G OR460051-5G
APOSOR460051-25GEA 0 EUR
APOSOR460051-25G APOSOR460051-5G
3-Iodobenzoyl chloride
3-Iodobenzoyl chloride
Fórmula: C₇H₄ClIO
Ponto de ebulição: 159…160 °C/23mmHg
Ponto de Fusão: 23…25 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02093934
Número CAS: 1711-10-0
EINECS: 216-979-4
UN: 3261
ADR: 8,II