Print…
3-Hydroxypiperidine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR460040-100G OR460040-25G OR460040-5G
APOSOR460040-100GEA 0 EUR
APOSOR460040-100G APOSOR460040-25G APOSOR460040-5G
3-Hydroxypiperidine hydrochloride
3-Hydroxypiperidine hydrochloride
Fórmula: C₅H₁₂ClNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012772
Número CAS: 64051-79-2