Print…
3-Iodopropeno
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Iodeto de alilo
OR460034-25G OR460034-5G
APOSOR460034-25GEA 118 EUR
APOSOR460034-25G APOSOR460034-5G
3-Iodopropeno
3-Iodopropeno
Fórmula: C₃H₅I
Ponto de ebulição: 102…103 °C
Ponto de Fusão: –99 °C
Densidade: 1,832 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 18 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001094
Número CAS: 556-56-9
EINECS: 209-130-4
UN: 1723
ADR: 3+8,II