Print…
(R)-(+)-4-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (R)-1-(4-Bromophenyl)ethanol
OR460032-5G OR460032-250MG
APOSOR460032-5GEA 516 EUR
APOSOR460032-5G APOSOR460032-250MG
(R)-(+)-4-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
(R)-(+)-4-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₉BrO
Peso Molecular: 201.06 g/mol
Densidade: 1.322 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06201861
Número CAS: 76155-78-7