Print…
2-Bromo-5-iodotoluene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4591-25G OR4591-5G
APOSOR4591-25GEA 29 EUR
APOSOR4591-25G APOSOR4591-5G
2-Bromo-5-iodotoluene
2-Bromo-5-iodotoluene
Fórmula: C₇H₆BrI
Ponto de ebulição: 148 °C/20mmHg
Densidade: 2,07 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00070749
Número CAS: 202865-85-8