Print…
3,5-Dimethylbenzenesulphonyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3,5-Dimethylbenzene-1-sulphonyl chloride, m-Xylene-5-sulphonyl chloride
OR4582-1G OR4582-25G OR4582-5G
APOSOR4582-1GEA 26.1 EUR
APOSOR4582-1G APOSOR4582-25G APOSOR4582-5G
3,5-Dimethylbenzenesulphonyl chloride 97%
3,5-Dimethylbenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₈H₉ClO₂S
Peso Molecular: 204.68 g/mol
Ponto de Fusão: 90…94 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094655
Número CAS: 2905-27-3
UN: 3261
ADR: 8 II