Print…
(Methylthio)acetic acid 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (Methylthio)ethansäure, 2-(Methylthio)acetic acid
OR4573-100G OR4573-25G
APOSOR4573-100GEA 522 EUR
APOSOR4573-100G APOSOR4573-25G
(Methylthio)acetic acid 99%
(Methylthio)acetic acid
Fórmula: C₃H₆O₂S
Peso Molecular: 106.15 g/mol
Ponto de ebulição: 130…137 °C/27mmHg
Ponto de Fusão: 13…14 °C
Densidade: 1.219 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00075444
Número CAS: 2444-37-3