Print…
1-Boc-3-oxopiperazine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: tert-butyl 3-oxopiperazine-1-carboxylate, tert-butyl 3-oxo-1-piperazinecarboxylate, 1-Boc-3-Oxopiperazine, 4-N-BOC-2-oxo-piperazine, 4-Boc-2-Oxopiperazine
OR4569-1G OR4569-5G
APOSOR4569-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4569-1G APOSOR4569-5G
1-Boc-3-oxopiperazine
1-Boc-3-oxopiperazine
Fórmula: C₉H₁₆N₂O₃
Ponto de Fusão: 156…160 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02181069
Número CAS: 76003-29-7