Print…
4-Isopropylcinnamic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(4-Isopropylphenyl)acrylic acid
OR4567-100G OR4567-1G
APOSOR4567-100GEA 253 EUR
APOSOR4567-100G APOSOR4567-1G
4-Isopropylcinnamic acid 98%
4-Isopropylcinnamic acid
Fórmula: C₁₂H₁₄O₂
Ponto de Fusão: 157…159 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016544
Número CAS: 3368-21-6