Print…
4-Allyl-3-thiosemicarbazide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4563-1G OR4563-5G
APOSOR4563-1GEA 58 EUR
APOSOR4563-1G APOSOR4563-5G
4-Allyl-3-thiosemicarbazide
4-Allyl-3-thiosemicarbazide
Fórmula: C₄H₉N₃S
Ponto de Fusão: 93…96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007619
Número CAS: 3766-55-0