Print…
1-(6-Methylpyridin-2-yl)-2-methylsulphonylethanone 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Methyl-6-[(methylsulphonyl)acetyl]pyridine
OR4562-10G OR4562-5G
APOSOR4562-10GEA 435 EUR
APOSOR4562-10G APOSOR4562-5G
1-(6-Methylpyridin-2-yl)-2-methylsulphonylethanone 95+%
1-(6-Methylpyridin-2-yl)-2-methylsulphonylethanone
Fórmula: C₉H₁₁NO₃S
Ponto de Fusão: 65…67 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01941311
Número CAS: 386715-51-1