Print…
3-(Methylsulphonyl)aniline hydrochloride 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4558-1G OR4558-5G
APOSOR4558-1GEA 50.9 EUR
APOSOR4558-1G APOSOR4558-5G
3-(Methylsulphonyl)aniline hydrochloride 95+%
3-(Methylsulphonyl)aniline hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₀ClNO₂S
Ponto de Fusão: 228…230 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00216487
Número CAS: 80213-28-1