Print…
1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4553-100G OR4553-25G OR4553-500G OR4553-1KG
APOSOR4553-100GEA 0 EUR
APOSOR4553-100G APOSOR4553-25G APOSOR4553-500G APOSOR4553-1KG
1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester 95+%
1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester
Fórmula: C₁₃H₂₃NO₄
Ponto de ebulição: 120…135 °C/0,5mmHg
Densidade: 1,046 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01763998
Número CAS: 142851-03-4