Print…
1-Acetyl-4-piperidone 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: N-Acetyl-4-piperidone
OR4551-100G OR4551-25G OR4551-5G
APOSOR4551-100GEA 155 EUR
APOSOR4551-100G APOSOR4551-25G APOSOR4551-5G
1-Acetyl-4-piperidone 95+%
1-Acetyl-4-piperidone
Fórmula: C₇H₁₁NO₂
Peso Molecular: 141.17 g/mol
Ponto de ebulição: 152 °C/0.75mmHg
Densidade: 1.15 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006190
Número CAS: 32161-06-1